Learn More
Polvo de lantano níquel, malla - 100, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359389
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 12196-72-4 | LaNi5 | 432.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12196-72-4
Fórmula molecular LaNi5
Peso molecular (g/mol) 432.37
Número MDL MFCD00198177
Clave InChI BUCVQDCWULHLJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lanthanum nickel, lani5, lanthanum pentanickel, lanthanum, compd. with nickel 1:1, lanthanum-nickel alloy, acmc-1brhe, lanthanum nickel, reacton, lanthanum nickel powder,-100 mesh, lanthanum nickel eutectic pieces, reacton, hy-stor™ 205 lanthanum-nickel alloy
PubChem CID 14367487
Nombre IUPAC lanthanum pentanickel
SMILES [Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[La]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum nickel powder
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3178
Cantidad 25 g
Porcentaje de pureza 99.5%
Tamaño de malla −100 Mesh
Olor Odorless
Sensibilidad Air and moisture sensitive