Learn More
Óxido de lantano, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10487640 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Especificaciones
Punto de ebullición 4200°C
Punto de fusión 2315°C
CAS 1312-81-8
Color Blanco
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 100 g
Fórmula molecular La2O3
Número MDL 11071
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.82g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Nombre del producto
  • Lanthanum(III) oxide