Learn More
Piezas sólidas de lantano, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lanthanum |
Color | Plata-blanco |
Nombre de nota | Rare Earth Oxides Content |
Aspecto | Silvery-white pieces |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% (REO) |
Cantidad | 100 g |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Piezas sólidas de lantano, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido