Learn More
Polvo de lantano, malla -40, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lanthanum |
Color | Gris a plata |
Aspecto | Gray to silver powder |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% (REO) |
Cantidad | 25 g |
Tamaño de malla | -40 Mesh |
Olor | Odorless |
Sensibilidad | Air and moisture sensitive |
Formulario | Polvo |