Learn More
Varilla de lantano, 12,7 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica sin Ta), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363828
Click to view available options
Cantidad:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
CAS: 7439-91-0 | La | 138.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-91-0
Fórmula molecular La
Peso molecular (g/mol) 138.91
Número MDL MFCD00011066
Clave InChI FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
PubChem CID 23926
ChEBI CHEBI:33336
Nombre IUPAC lantano
SMILES [La]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum rod
Color Plata a gris
Nombre de nota 12.7mm (0.5 in.) dia.
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Ta)
Número UN UN3208
Cantidad 100 mm
Porcentaje de pureza 99.9%
Envase Mylar bajo argón
Peso ≈0.80g/mm
Formulario ≈0,80g/mm, varilla fundida, el diámetro es aproximado