Learn More
Varilla de lantano, 6,35 mm de diámetro, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333828
Click to view available options
Cantidad:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Forma: Aprox. 0,20 g/mm, varilla fundida, el diámetro es aproximado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-91-0
Fórmula molecular La
Peso molecular (g/mol) 138.91
Número MDL MFCD00011066
Clave InChI FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
PubChem CID 23926
ChEBI CHEBI:33336
Nombre IUPAC lantano
SMILES [La]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lanthanum
Color Plata-blanco
Nombre de nota Rare Earth Oxides Content
Aspecto Silvery-white rod
Densidad 6.17g/cm3 at 20°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (REO)
Cantidad 50 mm
Envase Mylar bajo argón
Formulario ≈0,20 g/mm, varilla fundida, el diámetro es aproximado