Learn More
Varilla de lantano, 6,35 mm de diámetro, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Forma: Aprox. 0,20 g/mm, varilla fundida, el diámetro es aproximado
117.00€ - 567.00€
CAS 7439-91-0
Fórmula molecular La
Peso molecular (g/mol) 138.91
Número MDL MFCD00011066
Clave InChI FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
PubChem CID 23926
ChEBI CHEBI:33336
Nombre IUPAC lantano
SMILES [La]
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11313828
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
040292.HF
10 mm
117.00€
10 mm
11343828
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
040292.DH
25 mm
213.00€
25 mm
11333828
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
040292.DJ
50 mm
319.00€
50 mm
11323828
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
040292.DM
100 mm
567.00€
100 mm
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Mantener el recipiente bien cerrado y seco.Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Clase:4.3; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-099-0
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Varilla de lantano, 6,35 mm de diámetro, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals