Learn More
Thermo Scientific™ Incubadora vertical de CO2 de gran capacidad, 821 l, Acero inoxidable pulido
Sensor de CO2: Sensor de CT; intervalo de temperatura: Ambiente +5 °C a 50 °C
22500.00€
Especificaciones
Capacidad (imperial) 29 pies cúbicos
Certificaciones/conformidad CE, UL, cUL
Salidas de datos 4-20mA opcional
Descripción Una incubadora de 821 l
Capacidad (métrico) 821 l
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Tensión Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tensión Precio Cantidad y disponibilidad  
10042483
Ver productos accesorios Ver documentos
Thermo Scientific™
3951
200/230 V
22500.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 17-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Cultive grandes volúmenes de muestras de pacientes para proliferación bacteriana, realice estudios de proliferación a corto plazo y trabaje con productos de gran volumen. La incubadora vertical de CO2 y gran capacidad Thermo ScientificTM ofrece una amplia gama de funciones integradas que proporcionan una flexibilidad óptima. Esta unidad ofrece una HR elevada que evita la desecación de productos en cultivos a medio plazo y mantiene una temperatura uniforme, incluso cuando hay otros equipos instalados en la cámara (rodillos celulares, balanceadores, agitadores, centrifugadoras...).
Rendimiento
  • Sistema de flujo de aire laminar de orientación horizontal que estimula un entorno de crecimiento idóneo.
  • Tres ajustes de sistema de HR: desactivado, medio, alto.
  • Tres opciones de llenado de agua: automático, semiautomático, manual ergonómico.
  • Control por microprocesador Thermo Scientific™ Enviro-Scan™
  • Temperatura seleccionable, exceso de temperatura, CO2, humedad
  • Alarma sonora/visual y silenciamiento de alarma
  • Contactos de telealarma
  • Salidas de datos para cumplir requisitos de documentación internos y reglamentarios.
Estructura
  • La puerta de cristal de triple hoja calefactada minimiza la condensación y ofrece una visión clara.
  • Dos tomas de acceso a través de las paredes (una en la izquierda y una en la derecha) para sondas, sensores y cables de alimentación.
  • Receptáculos para accesorios internos y externos.
  • Interior de acero inoxidable.
  • Estantes de acero inoxidable sólido de alta resistencia y anticorrosión; ajuste en centros de 5,1 cm.
  • Las ruedas giratorias con mecanismo de bloqueo facilitan la movilidad para la instalación y la limpieza.
  • Las patas de nivelación aportan estabilidad para aumentar la seguridad en el laboratorio.
Compatible con:
  • Protecciones de gas integradas (1900000, 190642, 1900086, 190640)
  • Salidas de datos instaladas de fábrica (190544, 190523, 1900085, 190512, 190543, 1900152)
  • Reguladores de gas de dos etapas (965010, 961027)
  • Estantes (227642, 224139, 502045, 227641, 224155)
Recomendada para:
  • Cultivar grandes volúmenes de muestras de pacientes para proliferación bacteriana
  • Llevar a cabo estudios de proliferación a corto plazo
  • Trabajar con productos de gran volumen
Especificaciones
Especificaciones
29 pies cúbicos
4-20mA opcional
821 l
Del 0 al 20 %
LED
Ninguno
Ambiente +5 °C a 50 °C
Depósito de humedad integral de 15l
83,8 x 96,5 x 203,2 cm
CE, UL, cUL
Una incubadora de 821 l
Acero inoxidable pulido
Sensor de TC
Acero inoxidable
< 80 %, alto < 90 %
Incubadoras de CO2
68,5 x 78,7 x 152,4 cm
500 lb