Learn More
Brady™ LASERTAB™ Laser Printable Labels, B-747 Polyester
Designed for use with laser printers. Brady LASERTAB Laser Printable Labels are made of B-747 polyester.
Marca: Brady™ 029738
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Blank, printable polyester labels for Laser Printers
- CSA Accepted material when printed with designated laser printer toners
Especificaciones
Con homologación UL; aprobación CSA | |
Acrylic, Permanent | |
Mate | |
láser | |
50.8 mm | |
1500/Pk. | |
1.875 x 1.33 in. (W x H) | |
De -40 °C a +130 °C | |
0.094 mm | |
47.63 mm | |
LAT-14-747-1.5 |
Chemical, high temperature, humidity, smear, UV and weather-Resistant | |
White | |
Polyester (B-747) | |
Laser Printable Label | |
4 | |
Rectángulo | |
47.6 x 33.7 mm (W x H) | |
0.0037 in. | |
33.78 x 47.63 mm | |
33.78 mm |