Learn More
Brady™ LASERTAB™ Laser Printable Labels, B-747 Polyester
Designed for use with laser printers. Brady LASERTAB Laser Printable Labels are made of B-747 polyester.
Marca: Brady™ 029706
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Blank, printable polyester labels for Laser Printers
- CSA Accepted material when printed with designated laser printer toners
Especificaciones
Con homologación UL; aprobación CSA | |
Acrylic, Permanent | |
Mate | |
láser | |
20.32 mm | |
10,000/Pk. | |
0.65 x 0.25 in. (W x H) | |
De -40 °C a +130 °C | |
0.094 mm | |
16.51 mm | |
6.35 mm |
Chemical, high temperature, humidity, smear, UV and weather-Resistant | |
White | |
Polyester (B-747) | |
Laser Printable Label | |
10 | |
Rectángulo | |
16.5 x 6.35 mm (W x H) | |
0.0037 in. | |
6.35 x 16.51 mm | |
6.35 mm | |
LAT-3-747-10 |