Learn More
Brady™ LASERTAB™ Laser Printable Labels, B-747 Polyester
Designed for use with laser printers. Brady LASERTAB Laser Printable Labels are made of B-747 polyester.
Marca: Brady™ 029733
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Blank, printable polyester labels for Laser Printers
- CSA Accepted material when printed with designated laser printer toners
Especificaciones
Con homologación UL; aprobación CSA | |
Acrylic, Permanent | |
Mate | |
láser | |
81.28 mm | |
2500/Pk. | |
3 x 0.375 in. (W x H) | |
De -40 °C a +130 °C | |
0.094 mm | |
76.20 mm | |
9.53 mm |
Chemical, high temperature, humidity, smear, UV and weather-Resistant | |
Yellow | |
Polyester (B-747) | |
Laser Printable Label | |
2 | |
Rectángulo | |
76.2 x 9.52 mm (W x H) | |
0.0037 in. | |
9.53 x 76.20 mm | |
9.53 mm | |
LAT-12-747-2.5 |