Learn More
Brady™ LASERTAB™ Laser Printable Labels, B-747 Polyester
Designed for use with laser printers. Brady LASERTAB Laser Printable Labels are made of B-747 polyester.
Marca: Brady™ 029768
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Blank, printable polyester labels for Laser Printers
- CSA Accepted material when printed with designated laser printer toners
Especificaciones
Con homologación UL; aprobación CSA | |
Acrylic, Permanent | |
Mate | |
láser | |
1 | |
Rectángulo | |
215.9 x 279.4 mm (W x H) | |
0.0037 in. | |
279.40 x 215.90 mm | |
279.40 mm | |
LAT-28-747-25SH |
Chemical, humidity, smear, UV and weather-Resistant | |
White | |
Polyester (B-747) | |
Laser Printable Label | |
25/Pk. | |
8.5 x 11 in. (W x H) | |
De -40 °C a +130 °C | |
0.094 mm | |
215.90 mm | |
279.40 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu