Learn More
Reactivo de Lawesson, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10124840
Reactivo de Lawesson, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10124840
100 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10124840
Marca: Thermo Scientific Acros 210891000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19172-47-5 | C14H14O2P2S4 | 404.452 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para la formación de enlaces C-S.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19172-47-5
Fórmula molecular C14H14O2P2S4
Peso molecular (g/mol) 404.452
Clave InChI CFHGBZLNZZVTAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lawesson's reagent, lawesson reagent, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3,2,4-dithiadiphosphetane 2,4-disulfide, unii-a4125mq8rx, 1,3,2,4-dithiadiphosphetane, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-, 2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-2,4-dithioxo-1,3,2,4-dithiadiphosphetane, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3,2,4-dithiadiphosphetane-2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-disulphide, 4-methoxyphenylthiophosphoric cyclic di thioanhydride
PubChem CID 87949
Nombre IUPAC 2,4-bis(4-metoxifenilo)-2,4-bis(sulfanilideno)-1,3,2$l{5},4$l{5}-ditiadifosfetano
SMILES COC1=CC=C(C=C1)P2(=S)SP(=S)(S2)C3=CC=C(C=C3)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lawesson's Reagent
Color Blanco
Punto de fusión 228.0°C to 231.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fieser 10,39; 12,59; 13,38; 15,37; 16,37
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes.
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.45
Porcentaje de pureza 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468117 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number210895000,210890250,210891000
Número de loteA0465667 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/09/2024 Catalog Number210895000,210890250,210891000
Número de loteA0464994 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/07/2024 Catalog Number210895000,210890250,210891000
Número de loteA0448632 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/12/2023 Catalog Number210895000,210890250,210891000
Número de loteA0457157 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/11/2023 Catalog Number210895000,210890250,210891000
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lawesson''s Reagent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P335+P334-Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Reactivo de Lawesson, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >