Learn More
Liebherr™ Refrigerador/congelador de laboratorio
Refrigerador-congelador Liebherr™ de laboratorio. Puede validarse según FD X15-140. Controles electrónicos con alarmas de apertura de puerta y temperatura, registro de alarmas y bloqueo del teclado con código PIN. Termostato de seguridad para evitar la congelación.
Especificaciones
Capacity (Metric) Freezer | 107 l |
---|---|
Capacity (Metric) Refrigerator | 254 l |
Resolución de temperatura | 0,1 °C |
Estabilidad de la temperatura | Gradiente: 5,2 °C a 7,9 °C |
N.º de cajones | 3 (congelador) |
Descripción
- Se puede validar según FD X15-140, conforme a GLP.
- 2 sistemas de refrigeración completamente independientes.
- Enfriamiento asistido por ventilador.
- Acabado exterior de acero con revestimiento blanco.
- Revestimiento interior moldeado con esquinas redondeadas.
- Puerta con cerradura, reversible in situ.
- Interruptor de corte del ventilador accionado por puerta.
- Puertas de cierre automático.
- Puerto de acceso Ø de 15 mm para sondas de temperatura externas a cada compartimento.
- Puerto de acceso de Ø30 mm para validación en el sitio, situado en la puerta a 1/3 de la altura, a cada compartimento.
- Controles electrónicos con pantalla digital con resolución de 0,1 °C.
- Bloqueo del teclado digital con código PIN.
- Alarmas de temperatura alta y baja ópticas y acústicas con umbrales ajustables.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Contacto sin tensión para la conexión con el sistema de alarma remoto.
- Registro de alarmas con memoria de las 3 últimas alarmas de temperatura con hora, fecha y duración.
- Registro de alarmas con la memoria de las 3 últimas alarmas de fallo de alimentación con hora, fecha y duración.
- Memoria de temperatura mín. - máx.
- Interfaz RS 458 para monitorización de temperatura externa y sistemas de alarma centralizados.
- Termostato de seguridad de +2 °C para proteger contra la congelación del producto (refrigerador).
- Estantes de alambre recubiertos con carga de estante máx. de 50 kg (refrigerador) y cajones transparentes en estantes de vidrio de un máx. de 24 kg (congelador).
Especificaciones
107 l | |
0,1 °C | |
3 (congelador) | |
60 kg por estante, 24 kg por cajón | |
Cubo de enfriamiento inteligente | |
R 600a | |
55 mm de HDPE (refrigerador)/70 mm de HDPE (congelador) | |
QCPP (sector farmacéutico de Australia): LKV3912, LKV3910, LKUV1612, LKUV1610, Directivas de CE, ISO 9001 e ISO 14001 Cofrac, COFRAC, ISO 14001, ISO 9001, QCPP (sector farmacéutico de Australia): LKV3912, LKV3910, LKUV1612, LKUV1610 |
|
No | |
Ventilado (refrigerador), estático (congelador) | |
60 cm de L x 61.5 cm de Pr x 200cm de Al | |
43.5 cm | |
43.5 cm | |
59.7 cm | |
110.5 cm | |
43.1 cm | |
44 cm | |
1,5 A | |
50 Hz | |
90 kg |
254 l | |
Gradiente: 5,2 °C a 7,9 °C | |
4 | |
Automática (refrigerador), manual (congelador) | |
RS 485 | |
Acero con revestimiento blanco | |
Plástico ABS | |
Alto, LCV4030 | |
Blanco | |
Digital | |
61,5 cm | |
44,1 cm | |
200.3 cm | |
110.5 cm | |
59.7 cm | |
44 cm | |
657 kWh/a | |
De 220 a 240 V | |
260W | |
84 kg |