Learn More
Thermo Scientific™ LDPE Cubitainers™ con tapón LDPE revestido de espuma
Descripción
Elija esta solución ligera y en formato compacto para la toma de muestras en lugares remotos donde las opciones de transporte en vehículo motorizado son limitadas. Los recipientes de LDPE Thermo Scientific™ Cubitainers son plegables y apilables cuando están vacíos para permitir un almacenamiento y transporte eficientes, o para el transporte eficaz en espacios reducidos, como mochilas para expediciones de muestreo remoto. Recomendado para recoger muestras de agua y otros líquidos de baja viscosidad que se vayan a analizar en busca de trazas inorgánicas de analitos. Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento para metales, cianuros y fluoruros de la EPA.
- Recipiente de LDPE con tapón blanco de polipropileno recubierto con LDPE
- Tapones ensamblados en los recipientes
- Plegables y apilables cuando están vacíos para ahorrar espacio en el almacenamiento y transporte.
- Diseño de boca estrecha; recomendado para recoger muestras de agua y otros líquidos de viscosidad baja.
Los recipientes certificados cuentan con las siguientes características:
- Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento para metales, cianuros y fluoruros de la EPA
- Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
- Cada recipiente cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
- Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
- Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
El recipiente sin procesar viene montado y listo para su propio procedimiento de limpieza
Nota:
Cubitainer es una marca comercial registrada de Hedwin Corporation.
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 20 l (5 gal) |
Capacidad (métrico) | 20 l |
Capacidad (imperial) | 5 gal |
Parámetros de certificación | Calidad de agua y metales, cianuro, fluoruro |
Color | Natural |
Descripción | Cubitainer de LDPE |
Diámetro interior (imperial) | 1,19 in |
Diámetro (imperial) | 7,16 in |
Diámetro interior (métrico) | 3,02 cm |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |