Learn More
Kautex™ Frascos lavador de seguridad de 500 mL de la serie 303 de LDPE
Diseñados para proporcionar un flujo de líquido controlado con precisión. Los frascos lavadores de seguridad de 500 ml Kautex™ proporcionan una excelente resistencia química para la seguridad del laboratorio.
6.50€ - 687.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 ml |
---|---|
Color | Natural |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 39,2mm |
Material | LDPE |
N.° por paquete | 10 |
Código de producto | Marca | Chemical Label | Color del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Chemical Label | Color del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15708887
|
Kautex™
2000770025 |
Acetona | Rojo |
75.50€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10667691
|
Kautex™
2000770025 |
Acetona | Rojo | N/A | |||||
10248290
|
Kautex™
2000770021 |
Etanol | Verde | N/A | |||||
15768877
|
Kautex™
2000770021 |
Etanol | Verde |
71.08€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15778877
|
Kautex™
2000770022 |
Isopropanol | Amarillo |
71.08€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15788877
|
Kautex™
2000770023 |
Metanol | Naranja | N/A | |||||
17898097
|
Kautex™
2000770023 |
Metanol | Naranja |
687.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 05-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15798877
|
Kautex™
2000770024 |
Agua destilada | Azul |
68.35€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Impresos con símbolos de peligro y sustancias contenidas en alemán, inglés y francés
- Espacio de escritura
- Impresión resistente a la abrasión
- El color del cierre coincide con el color de la tinta para facilitar la identificación de medios
- A prueba de fugas
- Se vacían completamente mediante el deslizamiento del tubo de descarga, incluso cuando están en posición invertida.
Especificaciones
500 ml | |
39,2mm | |
10 | |
Ancha | |
154 mm | |
77 mm |
Natural | |
LDPE | |
Paquete de 100 | |
Forma redonda | |
Frasco lavador | |
Tapón de rosca con boquilla de suministro |