Learn More
Brand™ Tapones de rosca de LDPE para frascos de boca estrecha
Tapón de rosca de LDPE que se ajusta a frascos de laboratorio de cuello estrecho con rosca GL 25 ideales para la mayoría de entornos de investigación, científicos y otros tipos de laboratorio.
Marca: Brand™ 129204
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tapón de rosca de LDPE para frascos de boca estrecha
- Se adapta a los frascos de boca ancha de laboratorio con rosca GL 25
- Para el almacenamiento de sustancias
- Incluye 50 paquetes de tapones de rosca
Especificaciones
LDPE | |
Sí | |
Fits GL 25 Thread narrow neck laboratory bottles |
Paquete de 50 | |
Tapón de rosca |