Learn More
BRAND™ LDPE Wash Bottles with Venting Valve
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
Chemical Label:
Acetona
Agua destilada
Etanol
Isopropanol
Metanol
Descripción
- Solo para agua destilada y disolventes orgánicos
- Gran abertura para un llenado cómodo
- Etiqueta con designación del contenido y declaraciones generales de seguridad en inglés (antes números de CAS y códigos NFPA) y alemán (antes números de CAS)
- Fabricados con PE-LD flexible, limitado a temperaturas por debajo de 80 °C.
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 mL |
Material | LDPE |
Color del tapón | Verde |
Closure Included | Sí |
Boca | Ancha |
Tipo de producto | Frasco lavador |
Chemical Label | Agua destilada |
Tipo de tapón | Tapón |