Learn More
Macherey-Nagel™ Papel de pruebas de acetato de plomo
Permite determinar de forma rápida y sencilla la presencia de sulfuro de hidrógeno de plomo en las muestras. El papel de pruebas de acetato de plomo Macherey Nagel™ es tóxico y debe ser considerado como peligroso.
Marca: Macherey-Nagel™ 90744
15.20 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Permite determinar de forma rápida y sencilla la presencia de sulfuro de hidrógeno de plomo en las muestras. El papel de pruebas de acetato de plomo Macherey Nagel™ es tóxico y debe ser considerado como peligroso.
- Cualitativo
- Las soluciones que contienen sulfuro también dan una reacción positiva
- El papel reactivo de sulfuro no tóxico y seguro es una alternativa
Especificaciones
De blanco a marrón/negro | |
Determinación de ácido sulfhídrico plomo | |
Papel de prueba cualitativa | |
5000 mm |
Bobina | |
1 unidad | |
5000 x 7 mm |
Seguridad y manipulación
- Lead acetate paper
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H360D-Puede dañar al feto.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: lead(II) acetate (trihydrate)