Learn More
Antimoniuro de plomo, +99 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. p-7050265
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12266-38-5
Fórmula molecular PbSb
Peso molecular (g/mol) 328.96
Número MDL MFCD00151190
Clave InChI QQHJESKHUUVSIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead monoantimonide, lead antimonide, lead-antimonide, stibanylidyneplumbyl, antimony, compd. with lead 1:1, antimony, compound with lead 1:1
PubChem CID 72720464
Nombre IUPAC estibanilidinoplomo
SMILES [Sb]#[Pb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead antimonide
Forma física Masas
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1549
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.94
Porcentaje de pureza ≥99%
Olor Odorless
Densidad 6.72 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead antimonide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .