Learn More
Partículas de plomo, 99,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Nivel máximo de impurezas: Antimonio y estaño (como Sn) 0,005 %, As 1 ppm, Bi 5 ppm, Cu 3 ppm, Fe 0,001 %, Ni 0,001 %, Ag 2 ppm
52.56€ - 525.62€
CAS | 7439-92-1 |
---|---|
Fórmula molecular | Pb |
Peso molecular (g/mol) | 207.20 |
Número MDL | MFCD00134050 |
Clave InChI | WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant |
PubChem CID | 5352425 |
ChEBI | CHEBI:27889 |
Nombre IUPAC | plomo |
SMILES | [Pb] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11363278
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036227.22 |
100 g |
52.56€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11353278
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036227.36 |
500 g |
147.74€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11343278
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036227.A3 |
2 kg |
525.62€
2 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7439-92-1 | |
207.20 | |
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N | |
5352425 | |
plomo |
Pb | |
MFCD00134050 | |
plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant | |
CHEBI:27889 | |
[Pb] |
Especificaciones
Lead | |
7439-92-1 | |
99.5% min | |
MFCD00134050 | |
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N | |
plomo | |
5352425 | |
Odorless |
Gris | |
Gray granules | |
Pb | |
plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant | |
[Pb] | |
207.20 | |
CHEBI:27889 | |
Granular |
Seguridad y manipulación
P201-P202-P260-P263-P264b-P270-P281-P308+P313-P501c
H350-H360FD-H362-H372.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-100-4
missing translation for 'rtecsNumber' : OF7525000
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Lead granules
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .