Learn More
Acetato de plomo(II) básico, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7077407 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
CAS: 51404-69-4 | C4H10O8Pb3 | 807.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51404-69-4
Fórmula molecular C4H10O8Pb3
Peso molecular (g/mol) 807.69
Clave InChI XAOPZCQFBUCRKR-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 75087083
Nombre IUPAC diacetiloxiplomo;plomo;dihidrato
SMILES CC(=O)O[Pb]OC(=O)C.O.O.[Pb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) acetate basic
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 807.69
Porcentaje de pureza ≥33.0% (basic Pb as PbO)
Grado Reactivo ACS
Pérdida por secado 1.5% max. (105°C, 2 h)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II) acetate basic
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.