Learn More
Acetato de plomo(II) trihidrato, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10506802
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
CAS: 6080-56-4 | C4H12O7Pb | 379.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6080-56-4
Fórmula molecular C4H12O7Pb
Peso molecular (g/mol) 379.30
Número MDL MFCD00150023
Clave InChI MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
PubChem CID 22456
ChEBI CHEBI:33112
SMILES O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) acetate trihydrate
Punto de fusión 75.0°C
Color Blanco
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0 to 103% (Complexometry)
Fórmula lineal (CH3CO2)2Pb·3H2O
Fieser 01,532; 02,233; 04,276
Índice Merck 15, 5452
Información de solubilidad Solubility in water: 625g/L. Other solubilities: 1g/30mL alcohol, freely soluble in glycerol
Nombre IUPAC plomo(2+);diacetato;trihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.33
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Información de descomposición Decomposes information: >100°C
Densidad 13.1
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.