Learn More
Nitrato de plomo(II) trihidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lead(II) acetate trihydrate |
Punto de fusión | 75.0°C |
Nombre de nota | p.a. |
Color | Blanco |
Forma física | Cristales o polvo de cristalina |
Cantidad | 25 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.0 to 103% (Complexometry) |
Fórmula lineal | (CH3CO2)2Pb·3H2O |
Índice Merck | 15, 5452 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 625g/L. Other solubilities: 1g/30mL alcohol, freely soluble in glycerol |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.