Learn More
Lead(Ii) Carbonate Basic, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7071766 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
50 Kg
paquete de 6
Puriss., white lead,≥77% Pb basis
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1319-46-6
Número MDL MFCD00078155
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(Ii) Carbonate Basic
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal (PbCO3)2·Pb(OH)2
Número UN 3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 775.63g/mol
Porcentaje de pureza ≥77% (Pb basis)
Grado puriss.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II) carbonate basic
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Lead(II) carbonate basic