Learn More
Carbonato de plomo(II), polvo blanco, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lead(II) carbonate |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 5 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.999% (Metals basis) |
Nombre IUPAC | plomo(2+);carbonato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.2 |
Olor | Odorless |
Densidad | 6.6g/cm3 at 20°C |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Lead(II) carbonate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .