Learn More
Cloruro de plomo(II), ultra seco, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318547
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Utilizado en la síntesis de titanato de plomo y cerámica de titanato de plomo de bario; empleado en la producción de vidrio emisor de infrarrojos y vidrio ornamental (vidrio de aureno); útil como electrodo en aplicaciones geofísicas y en células solares.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-95-4
Fórmula molecular Cl2Pb
Peso molecular (g/mol) 278.10
Número MDL MFCD00011157
Clave InChI HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lead dichloride, lead ii chloride, lead chloride, plumbous chloride, lead 2+ chloride, lead chloride pbcl2, pbcl2, ccris 7565, lead ii chloride, ultra dry
PubChem CID 24459
Nombre IUPAC dicloroplomo
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pb++]
Especificaciones
Punto de ebullición 951°C
Nombre del producto químico o material Lead(II) chloride
Punto de fusión 501°C
Forma física Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón
Cantidad 25 g
Número UN UN2291
Información de solubilidad Soluble in hot water,alkali hydroxides and ammonium chloride solution. Insoluble in cold water and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.1
Porcentaje de pureza 99.999%
Envase Envasado bajo argón
Gravedad específica 5.85
Densidad 5.85