Learn More
Formato de plomo(II), +90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lead(II) formate |
Punto de fusión | 190°C (decomposition) |
Cantidad | 50 g |
Número UN | UN2291 |
Índice Merck | 14,5409 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 297.23 |
Porcentaje de pureza | ≥90% |