Learn More
Formato de plomo(II), +90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11456927
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 811-54-1
Fórmula molecular C2H2O4Pb
Peso molecular (g/mol) 297.234
Número MDL MFCD00050834
Clave InChI ZGVSCHRFRACEIO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lead diformate, lead formate, formic acid, lead 2+ salt, unii-2kjp65ymf4, lead ii formate, lead 2+ formate, 2kjp65ymf4, lead formate pb o2ch 2, lead formate pb hco2 2, formic acid, lead 2+ salt 2:1
PubChem CID 61216
Nombre IUPAC plomo(2+);diformato
SMILES C(=O)[O-].C(=O)[O-].[Pb+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) formate
Punto de fusión 190°C (decomposition)
Cantidad 250 g
Número UN UN2291
Índice Merck 14,5409
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.23
Porcentaje de pureza ≥90%
Densidad 4.63