Learn More
Yoduro de plomo(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-222261 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
50 GR
CAS: 10101-63-0 | I2Pb | 461.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10101-63-0
Fórmula molecular I2Pb
Peso molecular (g/mol) 461.00
Número MDL MFCD00011163
Clave InChI RQQRAHKHDFPBMC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lead ii iodide, lead diiodide, plumbous iodide, lead iodide pbi2, pbi2, plumbum jodatum, blei ii-iodid, hsdb 636, diiodo-, e2-plumbane
PubChem CID 24931
Nombre IUPAC Diyoduro de plomo (2+)
SMILES [I-].[I-].[Pb++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) iodide
Punto de fusión 402°C
Nombre de nota 99%
Color De amarillo a naranja
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Fórmula lineal PbI2
Índice Merck 15, 5466
Formula Weight (peso de la fórmula) 461
Porcentaje de pureza 99%
Pérdida por secado 0.1% max.
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 6.16
Densidad 6.1600g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II) iodide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.