Learn More
Óxido de plomo(II,IV), rojo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lead(II, IV) oxide, red |
Punto de fusión | 500.0°C |
Nombre de nota | 98% |
Color | Naranja |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 500 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (PB3O4) |
Fórmula lineal | 2PbO·PbO2 |
Índice Merck | 15,548 |
Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: partly soluble in acids, insoluble in alcohol |