Learn More
Metaborato de plomo(II) monohidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328108
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Lead(II) metaborate monohydrate acts as a starting material used in the preparation of lead(II) borates such as Pb2B3O5.5 (OH)2 and [Pb3(B3O7)](NO3) by changing the pH values of the reaction systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10214-39-8
Número MDL MFCD00049504
Sinónimo Lead(II) borate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) metaborate monohydrate
Punto de fusión 160°C (in -H2O)
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Fórmula lineal PbB2O4·H2O
Número UN UN2291
Información de solubilidad Insoluble in water and alkali; Soluble in acids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.81 (292.81 Anhydrous)
Olor Odorless
Densidad 5.598 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II) metaborate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .