Learn More
Nitrato de plomo(II), +99 %, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
500 GR
Specifications
Specifications
Punto de fusión | 470°C |
Color | Blanco |
pH | 3 to 4 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 250 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 331.2g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Safety and Handling
Product Identifier
- Lead(II) nitrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sólido comburente Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P281-Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§/si la persona se encuentra mal.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction