Learn More
Óxido de plomo(II), 99,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3776933 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
2,5 KG
CAS: 1317-36-8 | OPb | 223.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1317-36-8
Fórmula molecular OPb
Peso molecular (g/mol) 223.20
Número MDL MFCD00011164
Clave InChI YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
Nombre IUPAC oxoplomo
SMILES O=[Pb]
Especificaciones
Punto de ebullición 1470.0°C
Nombre del producto químico o material Lead(II) oxide
Punto de fusión 886.0°C
Color Amarillo
Forma física Polvo fino
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.6% min. (Complexometry)
Fórmula lineal PbO
Fieser 01,536; 02,233
Índice Merck 15, 5468
Información de solubilidad Solubility in water: 70.2 mg/l (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.19
Porcentaje de pureza 99.7%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II) oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción lactancia o a través de ella
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.