Learn More
Óxido de plomo(II), +99,9 %, (base de trazas metálicas), < 10 micrómetros, polvo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-222269 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
CAS: 1317-36-8 | OPb | 223.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1317-36-8
Fórmula molecular OPb
Peso molecular (g/mol) 223.20
Número MDL MFCD00011164
Clave InChI YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
SMILES O=[Pb]
Especificaciones
Punto de ebullición 1470.0°C
Nombre del producto químico o material Lead(II) oxide
Punto de fusión 886.0°C
Nombre de nota <10 micron, 99.9+%
Color Amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9+%
Fórmula lineal PbO
Fieser 01,536; 02,233
Índice Merck 15, 5468
Información de solubilidad Solubility in water: 70.2 mg/l (20°C).
Nombre IUPAC oxoplomo
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.19
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II) oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción lactancia o a través de ella
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Lead oxide