Learn More
Óxido de plomo (II), plata baja, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050020
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
CAS: 1317-36-8 | OPb | 223.20 g/mol
Lead(II) oxide is used in storage batteries, ceramic cements and fluxes, pottery and glazes, in chromium pigments, in oil refining, in paints, and in the assay of precious metal ores.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Como baterías de almacenamiento, cementos y fundentes cerámicos, cerámica y esmaltes, en pigmentos de cromo, en refinación de petróleo, en pinturas, y en el ensayo de minerales de metales preciosos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1317-36-8
Fórmula molecular OPb
Peso molecular (g/mol) 223.20
Número MDL MFCD00011164
Clave InChI YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
SMILES O=[Pb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) oxide
Punto de fusión 886°C
Nombre de nota Low silver
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Número UN UN3077
Índice Merck 14,5413
Información de solubilidad Insoluble in water and alcohol; Soluble in acetic acid,dilute HNO3 and alkalies
Nombre IUPAC oxoplomo
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.19
Olor Odorless
Densidad 9.53 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Monóxido de plomo
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .