Learn More
Óxido de plomo(II), Puratronic™, 99,9995% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048515
25 g, 25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
CAS: 1317-36-8 | OPb | 223.20 g/mol
It is used in the manufacture of glass, ceramics and computer components. Addition of lead oxide increases the refractive index, electrical resistivity, Curie temperature, and the ability of the glass to absorb X-rays. It is also added to decrease the viscosity of glass. It is employed in the vulcanization of rubber, lead acid batteries, and in the production of certain pigments and paints. In cathode ray tube glass lead oxide is used to block X-ray emission. It acts as an efficient reagent in oxidation reactions as well as condensation reactions of hydroxy ketones with diamines to form quinoxaline derivatives with high yield.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1317-36-8
Fórmula molecular OPb
Peso molecular (g/mol) 223.20
Número MDL MFCD00011164
Clave InChI YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
SMILES O=[Pb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) oxide
Punto de fusión 886°C
Color Amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal PbO
Número UN UN3077
Índice Merck 14,5413
Información de solubilidad Soluble in concentrated alkali,HCl and ammonium chloride. Insoluble in dilute alkali and alcohol.
Nombre IUPAC oxoplomo
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.19
Porcentaje de pureza 99.9995%
Grado Puratronic™
Olor Odorless
Densidad 9.53 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Monóxido de plomo
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
RUO – Research Use Only
Título del producto
Óxido de plomo(II), Puratronic™, 99,9995% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >