Learn More
Perclorato de plomo(II) trihidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10137463
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 13453-62-8 | Cl2H6O11Pb | 460.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13453-62-8
Fórmula molecular Cl2H6O11Pb
Peso molecular (g/mol) 460.10
Número MDL MFCD00149817
Clave InChI KKGGEAQRICYXNM-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lead ii perchlorate trihydrate, acmc-20aknd, 2clo4.pb.3h2o, lead perchlorate 3h2o, lead ii perchlorate, trihydrate, lead perchlorate, trihydrate, reagent acs, lead ii perchlorate trihydrate, acs reagent
PubChem CID 25021834
SMILES O.O.O.[Pb++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) perchlorate trihydrate
Punto de fusión 100.0°C
Nombre de nota 99%
Color De blanco a beige
pH 3 to 5 (5% soln.)
Forma física Cristales adherentes
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Complexometry)
Fórmula lineal Pb(ClO4)2·3H2O
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Nombre IUPAC diperclorato trihidrato λ²-plomo(2+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.14
Porcentaje de pureza 99%
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 2.6
Densidad 2.6000g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II) perchlorate trihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.