Learn More
Perclorato de plomo(II) trihidrato, ACS, 97 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331748
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Titulador en valoraciones complexométricas
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13453-62-8
Fórmula molecular Cl2H6O11Pb
Peso molecular (g/mol) 460.10
Número MDL MFCD00149817
Clave InChI KKGGEAQRICYXNM-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lead ii perchlorate trihydrate, acmc-20aknd, 2clo4.pb.3h2o, lead perchlorate 3h2o, lead ii perchlorate, trihydrate, lead perchlorate, trihydrate, reagent acs, lead ii perchlorate trihydrate, acs reagent
PubChem CID 25021834
Nombre IUPAC plomo(2+);diperclorato;trihidrato
SMILES O.O.O.[Pb++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) perchlorate trihydrate
Punto de fusión 100°C (decomposition)
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Pb(ClO4)2·3H2O
Número UN UN1470
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.15 (406.10 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≤97%
Grado ACS
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.60 g/mL