Learn More
Perclorato de plomo(II) trihidrato, ACS, 97 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11341748
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Titulador en valoraciones complexométricas
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13453-62-8
Fórmula molecular Cl2H6O11Pb
Peso molecular (g/mol) 460.10
Número MDL MFCD00149817
Clave InChI KKGGEAQRICYXNM-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lead ii perchlorate trihydrate, acmc-20aknd, 2clo4.pb.3h2o, lead perchlorate 3h2o, lead ii perchlorate, trihydrate, lead perchlorate, trihydrate, reagent acs, lead ii perchlorate trihydrate, acs reagent
PubChem CID 25021834
Nombre IUPAC plomo(2+);diperclorato;trihidrato
SMILES O.O.O.[Pb++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) perchlorate trihydrate
Punto de fusión 100°C (decomposition)
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Pb(ClO4)2·3H2O
Número UN UN1470
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.15 (406.10 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≤97%
Grado ACS
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.60 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead (II) perchlorate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P283-Llevar prendas ignífugas/resistentes al fuego/resistentes a las llamas.
  • P306+P360-EN CASO DE CONTACTO CON LA ROPA: Aclarar inmediatamente con agua abundante las prendas y la piel contaminadas antes de quitarse la ropa.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .