Learn More
Sulfato de plomo(II), Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356807
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
CAS: 7446-14-2 | O4PbS | 303.256 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7446-14-2
Fórmula molecular O4PbS
Peso molecular (g/mol) 303.256
Número MDL MFCD00011166
Clave InChI KEQXNNJHMWSZHK-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lead ii sulfate, lead sulfate, anglislite, lead sulphate, mulhouse white, lead bottoms, lead monosulfate, fast white, milk white, natural anglesite
PubChem CID 24008
Nombre IUPAC plomo(2+);sulfato
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Pb+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) sulfate
Punto de fusión 1170°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2291
Índice Merck 14,5420
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.25
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic™
Olor Odorless
Densidad 6.2 g/mL