Learn More
Sulfuro de plomo(II), 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407551
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
Lead(II) sulfide is used in infrared detectors, photo optic applications, slip property modifier used in friction industry for enhancing heat conduction and regulating friction coefficient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-87-0
Fórmula molecular PbS
Peso molecular (g/mol) 239.30
Número MDL MFCD00016280
Clave InChI FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide
PubChem CID 14819
SMILES [S--].[Pb++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) sulfide
Color Negro
Forma física Masas
Cantidad 2 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.995% (Metal basis)
Nombre IUPAC sulfanilidenoplomo
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.25
Olor Odorless
Aspecto Black lumps
Densidad 7.5g/cm3 at 20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II) sulfide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .