Learn More
Óxido de titanio y plomo(II), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393827
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
CAS: 12060-00-3 | O3PbTi | 303.064 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12060-00-3
Fórmula molecular O3PbTi
Peso molecular (g/mol) 303.064
Número MDL MFCD00011159
Clave InChI NKZSPGSOXYXWQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead titanate, lead titanium trioxide, lead ii titanate, lead titanium oxide, lead titanium oxide pbtio3, titanic acid, lead salt, titanox l, titanicacid,leadsalt, o3ti.pb, lead titanate, powder,
PubChem CID 16211560
Nombre IUPAC dioxido(oxo)titanio;plomo(2+)
SMILES [O-][Ti](=O)[O-].[Pb+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) titanium oxide
Color Amarillo
Forma física Polvo de malla -200
Cantidad 250 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3288
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.09
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Densidad 7.520 g/mL