Learn More
Óxido de circonio y plomo(II), 99,7 % (base metálica sin Hf), Hf 1 % máx., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Descripción
It is practically applied in the area of electroceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lead(II) zirconium oxide |
Forma física | Polvo de malla -325 |
Cantidad | 100 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (Base metálica sin Hf), Hf 1 % máx. |
Número UN | UN3077 |
Información de solubilidad | Insoluble in all solvents. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 346.42 |
Porcentaje de pureza | 99.7% |
Olor | Odorless |
Densidad | 7.0 g/mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Lead zirconium oxide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .