Learn More
Óxido de circonio y plomo(II), Puratronic™, 99,997 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11375047
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12060-01-4
Fórmula molecular O3PbZr
Peso molecular (g/mol) 346.421
Número MDL MFCD00016275
Clave InChI RSCSNKLWUCUPDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead zirconate, o3zr.pb, dioxido oxo zirconium;lead 2+, $l^ 2-lead 2+ ion oxozirconiumbis olate
PubChem CID 16212542
Nombre IUPAC dioxido(oxo)circonio;plomo(2+)
SMILES [O-][Zr](=O)[O-].[Pb+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) zirconium oxide
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.42
Porcentaje de pureza 99.997%
Grado Puratronic™
Olor Odorless
Densidad 7.0 g/mL