Learn More
Lingote de plomo, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394648
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
CAS: 7439-92-1 | Pb | 207.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-92-1
Fórmula molecular Pb
Peso molecular (g/mol) 207.20
Número MDL MFCD00134050
Clave InChI WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Nombre IUPAC plomo
SMILES [Pb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead
Color Gris
Aspecto Gray ingot
Densidad 11.34g/cm3 at 20°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999% (Metals basis)
Cantidad 500 g
Olor Odorless
Formulario Lingote