Learn More
Acetato de plomo(IV), 95 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10448930 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2,5 KG
500 GR
CAS: 546-67-8 | C8H12O8Pb | 443.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 546-67-8, 64-19-7
Fórmula molecular C8H12O8Pb
Peso molecular (g/mol) 443.36
Clave InChI NVTAREBLATURGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead iv acetate
PubChem CID 50931538
Nombre IUPAC ácido acético;plomo
SMILES CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.[Pb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(IV) acetate
Punto de fusión 175.0°C to 180.0°C
Color Naranja-rosa a blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (Iodometry)
Fórmula lineal (CH3CO2)4Pb
Fieser 01,537; 02,234; 03,168; 04,278; 05,365; 06,313; 08,269; 09,265; 10,228; 12,270; 13,62; 14,188; 16,193
Índice Merck 15,5478
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes in water forming pb02 and acetic acid. Other solubilities: soluble in hot glacial acetic acid, soluble in benzene, chloroform, tetrachloroethane,, toluene, acetonitrile, nitrobenzene and, dichloromethane
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.36
Porcentaje de pureza 95%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(IV) acetate, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.