Learn More
Dióxido de plomo(IV), extra pure, SLR, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 GR
500 GR
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | 290°C |
Color | Negro |
pH | 6 to 7 |
Forma física | Sólido en polvo |
Cantidad | 250 g |
Nombre IUPAC | dioxoplomo |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.19g/mol |
Envase | Jarra para polvos de plástico |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Lead(IV) oxide
- Peligro
- Sólido comburente Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.