Learn More
Óxido de plomo(IV), +97 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-44190 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
5 g
500 g
CAS: 1309-60-0 | O2Pb | 239.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1309-60-0
Fórmula molecular O2Pb
Peso molecular (g/mol) 239.20
Número MDL MFCD00011165
Clave InChI YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french
PubChem CID 14793
SMILES O=[Pb]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(IV) oxide
Punto de fusión 290°C
Nombre de nota p.a.
Color Marrón a negro
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Fórmula lineal PbO2
Fieser 01,5331; 02,233; 03,168; 11,282
Índice Merck 15, 5462
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hcl and glacial acetic acid,insoluble in alcohol
Nombre IUPAC dioxoplomo
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.19
Porcentaje de pureza ≥97%
Grado Extra puro