Learn More
Óxido de plomo(IV), polvo marrón a negro, 97,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11321829
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Para uso en electrodos de batería, fabricación de pigmentos y colorantes, como reactivo analítico de laboratorio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Nivel máximo de impurezas: Materia insoluble en ácido 0,2 %, compuestos de carbono (como C) 0,04 %, Cl 0,002 %, NO3 0,02 %, SO4 0,05 %, Mn 5 ppm, Ca 0,02 %, Cu 0,05 %, K 0,05 %, Na 0,1 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1309-60-0
Fórmula molecular O2Pb
Peso molecular (g/mol) 239.20
Número MDL MFCD00011165
Clave InChI YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french
PubChem CID 14793
SMILES O=[Pb]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(IV) oxide
Color Marrón a negro
Forma física Polvo
Cantidad 2 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.0% min.
Nombre IUPAC dioxoplomo
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.19
Grado ACS